GX308070558
Quartz Torch
with 1.0 mm Injector
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
qualidade
for Agilent 7700/7900/8800
with 1.0 mm Injector
fabricante/nome comercial
(30-807-0558)
compatibilidade
Agilent/HP 7700/7900/8800
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)