Documentos Principais
GX308070516
Supelco
Quartz Torch
with 1.0 mm Injector
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.32
qualidade
for Agilent7500
with 1.0 mm Injector
fabricante/nome comercial
(30-807-0516)
compatibilidade
Agilent/HP 7500
Descrição geral
Choose GAZ-0604 GazFit Connectors for easy connection of gas tubes to torch side arms
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)