F8417
Fura-2 LeakRes potassium salt
≥85% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H39N5O17
Número CAS:
Peso molecular:
825.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
Ensaio
≥85% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Cell impermeable fluorescent probe for Ca2+; compared with other probes, there is less compartmentalization and leakage; cells remain brightly fluorescent and responsive to changes in cytosolic free Ca2+ for hours.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)