F0253020
Fluoxetine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-(3-phenylpropyl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
fluoxetine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
chave InChI
MLHBZVFOTDJTPK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)