ERMCA100
Water (PAHs)
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Surface Water
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
ERMCA100
ERMCA100
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente