ERMBF415F
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 5% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Sinônimo(s):
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
qualidade
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
composição
genetically modified NK603 maize, 5%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
ERMBF415F
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente