E0050000
Econazole nitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-{2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy}phenethyl]imidazole mononitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
econazole
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3ccc(cc3)Cl)C[n]2cncc2.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
chave InChI
DDXORDQKGIZAME-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)