Documentos Principais
DLW453232
Sigma-Aldrich
Corning® Gentest Transporter Membrane Mouse Pgp (Mdr1a)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Aplicação
Drug transporters and ADME/Tox studies
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gentest is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)