D4167
4-(p-Dihexadecylaminostyryl)-N-methylpyridinium iodide
Sinônimo(s):
DiA
About This Item
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
I.CCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCC)c1ccc(\C=C\C2=CC=[N](C)C=C2)cc1
InChI
1S/C46H79N2.HI/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-40-48(41-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)46-36-34-44(35-37-46)32-33-45-38-42-47(3)43-39-45;/h32-39,42-43H,4-31,40-41H2,1-3H3;1H/b33-32+;
chave InChI
TXLOTRDAYSHDSG-BQTTXISVSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)