Merck
Pular para
D3000000
Doxiciclina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cloridrato de doxiciclina (hemietanolato hemi-hidratado)
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
Número CAS:
Peso molecular:
512.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5702728
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
API family
doxycycline
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Doxycycline hyclate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Modo de ação: O hiclato de doxiciclina inibe a resposta inflamatória à espiroqueta Borrelia burgdorferi, causadora da doença de Lyme.
Espectro da atividade: Eficaz contra um inibidor de amplo espectro de metaloproteinases de matriz in vivo.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PHR114533429D9891
Doxiciclina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D3000000
Doxiciclina
Doxiciclina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1145
Doxiciclina
Doxiciclina VETRANAL®, analytical standard
Supelco
33429
Doxiciclina
Doxiciclina
Sigma-Aldrich
D9891
Doxiciclina
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
API family
doxycycline
API family
doxycycline
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxiciclina
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)