Documentos Principais
CRM702
Supelco
Anions - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 50 g
Selecione um tamanho
50 G
R$ 1.496,00
R$ 1.496,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 G
R$ 1.496,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.496,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM702-050
técnica(s)
ion chromatography: suitable
Matriz
soil
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)