Documentos
CRM42173
Supelco
Hexachlorobenzene
certified reference material
Sinônimo(s):
HCB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6Cl6
Número CAS:
Peso molecular:
284.78
Beilstein:
1912585
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
pb
323-326 °C (lit.)
pf
227-229 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
chave InChI
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
Nota de rodapé
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)