Documentos Principais
CCW4742
Millipore
TS AGAR
Solid selective and differential medium for isolation and presumptive identification of Clostridium perfringens, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
TS Agar, Tryptone Sulfite Agar
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
ISO 11133
Nível de qualidade
Formulário
solid
prazo de validade
6 mo. (Expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 14.00 g/L
enzymatic digest of casein, 15.00 g/L
ferric ammonium citrate, 1.00 g/L
sodium meta-bisulfite, 1.00 g/L
soy Peptone, 5.00 g/L
yeast Extract, 5.00 g/L
embalagem
box of 30 plates
condição de armazenamento
(Store dry and tightly closed)
Parâmetros
9 mL filling volume
diâmetro da placa
55 mm
cor
yellow
pH
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
TS Agar is a solid, selective, and differential medium for the isolation and presumptive identification of Clostridium perfringens. The medium does not contain cycloserine. The presence of sodium meta-bisulfite and ferric ammonium citrate allows differential characteristics, such as sulfite reduction and growth at 46°C, of this anaerobic species to be verified with just one assay.
Aplicação
TS Agar plates are the ready-to-use plates for the isolation and presumptive identification of Clostridium perfringens.
Componentes
1 box containing: 6 plastic bags with 5 plates of 55 mm/bag
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)