CAN43215
Residual Solvents, California Mix Categories I and II
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
package of 1.2 ml
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-30°C
Componentes
- Analyte CAS Concentration
- Acetone 67-64-1 5000 µg/mL
- Acetonitrile 75-05-8 5000 µg/mL
- Ethanol 64-17-5 5000 µg/mL
- Ethyl acetate 141-78-6 5000 µg/mL
- Ethyl ether 60-29-7 5000 µg/mL
- Heptane 142-82-5 5000 µg/mL
- Hexane 110-54-3 5000 µg/mL
- Isopropyl alcohol 67-63-0 5000 µg/mL
- Methanol 67-56-1 5000 µg/mL
- Pentane 109-66-0 5000 µg/mL
- Toluene 108-88-3 5000 µg/mL
- m-xylene 108-38-3 5000 µg/mL
- o-xylene 95-47-6 5000 µg/mL
- p-xylene 106-42-3 5000 µg/mL
- Trichloroethylene 79-01-6 100 µg/mL
- 1,2-Dichloroethane 107-06-2 100 µg/mL
- Methylene Chloride 75-09-2 100 µg/mL
- Chloroform 67-66-3 100 µg/mL
- Benzene 71-43-2 100 µg/mL
- Dimethylacetamide 127-19-5 Solvent/Matrix
Analito
Descrição
Acetonitrile 5000 ug/mL
Acetone 5000 ug/mL
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
64 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)