BP878
Tioguanine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Thioguanine, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-6-purinethiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
thioguanine, tioguanine
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
≥300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
chave InChI
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)