BP628
Cloprostenol sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cloprostenol sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cloprostenol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Clc1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\C2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)[O-]
InChI
1S/C22H29ClO6.Na/c23-15-6-5-7-17(12-15)29-14-16(24)10-11-19-18(20(25)13-21(19)26)8-3-1-2-4-9-22(27)28;/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,24-26H,2,4,8-9,13-14H2,(H,27,28);/q;+1/p-1/b3-1-,11-10+;/t16-,18-,19?,20+,21-;/m1./s1
chave InChI
IFEJLMHZNQJGQU-UDEWSXLWSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.