Documentos Principais
BP553
Prednisone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Cortisone, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Dehydrocortisone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O5
Número CAS:
Peso molecular:
358.43
Beilstein:
2065301
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
prednisone
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
236-238 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Prednisone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Methylprednisolone Acetate Injection
  • Embalagem
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Health hazard
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Declarações de precaução
    Classificações de perigo
    STOT RE 2
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)