BCR444
Porcine muscle (chloramphenicol blank)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Certified for the mass fraction of chloramphenicol.
Nota de análise
For more information please see:
BCR444
BCR444
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Chloramphenicol
Matrix Group: Meat
Antibiotics: Chloramphenicol
Matrix Group: Meat
Sales restrictions may apply
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)