BCR017B
Copper (S, P)
BCR®, certified reference material, chips
Sinônimo(s):
Copper
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
forma
chips
fabricante/nome comercial
JRC
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
pb
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
general analytical
formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
BCR017B
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente