A115
Amitriptyline metabolite, (±)-E-10-hydroxylated-
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-(E)-5-[3-(Dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
97-99 °C
solubilidade
0.1 M HCl: soluble
H2O: insoluble
methanol: soluble
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
chave InChI
GHWBJXOKAFHZAI-SFQUDFHCSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)