Documentos Principais
96848
Supelco
Methyl crotonate
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCOOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1720292
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.5% water
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
n20/D 1.424-1.426
p.e.
118-120 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
MCVVUJPXSBQTRZ-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)