Documentos Principais
96844
Supelco
Boeravinone B
analytical standard
Sinônimo(s):
6,9,11-Trihydroxy-10-methyl-[1]benzopyrano[3,4-b][1]benzopyran-12(6H)-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
312.27
Beilstein:
5609727
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(C(O)OC3=C2C=CC=C3)OC4=CC(O)=C(C)C(O)=C41
InChI
1S/C17H12O6/c1-7-9(18)6-11-13(14(7)19)15(20)12-8-4-2-3-5-10(8)23-17(21)16(12)22-11/h2-6,17-19,21H,1H3
chave InChI
YVVDYYFGAWQOGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Samsher Singh et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1868-1868 (2017-10-20)
This study elucidated the role of boeravinone B, a NorA multidrug efflux pump inhibitor, in biofilm inhibition. The effects of boeravinone B plus ciprofloxacin, a NorA substrate, were evaluated in NorA-overexpressing, wild-type, and knocked-out