Documentos Principais
96659
Supelco
1,3-Di-tert-butylbenzene
reference material
Sinônimo(s):
DBB
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[C(CH3)3]2
Número CAS:
Peso molecular:
190.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
pf
10-11 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)