Key Documents
96602
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)zirconium bis(trifluoromethanesulfonate) tetrahydrofuran complex
purum, ≥97.0%
Sinônimo(s):
Di(cyclopentadienyl)zirconium bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex, Zirconocene bis(trifluoromethanesulfonate) THF complex
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10F6O6S2Zr · C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
591.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grau
purum
Ensaio
≥97.0%
cadeia de caracteres SMILES
[Zr++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.C3CCOC3.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Outras notas
Catalyst for Diels-Alder reactions; Catalyst for Mukaiyama cross-aldol reactions
substituído por
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T.K. Hollis et al.
Tetrahedron Letters, 33, 6423-6423 (1992)
T.K. Hollis et al.
Organometallics, 11, 2745-2745 (1992)