94339
Ácido uridino 5′-difosfoglicurônico
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
UDP-GlcA, UDPGA, Ácido uridino difosfato glicurônico, Ácido uridino[5′]difosfo[1]-α-D-glicopiranosurônico
About This Item
fonte biológica
animal
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Impurezas
≤10% water
≤4% solvent (ethanol)
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
chave InChI
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)