Documentos Principais
94009
Supelco
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 2 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Formulário
aqueous suspension
particles
concentração
2.5% (solids)
tamanho de partícula
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
fluorescência
λex 540 nm; λem 584
Formato
neat
Nota de análise
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)