936995
MorDalPhos Pd G4 ChemBeads
Sinônimo(s):
[4-[2-[Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphino-κP]phenyl]morpholine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium ChemBeads
About This Item
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
, 4-6 wt. % (loading)
adequação da reação
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
CNC1=CC=CC=C1C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.COCCNC3=CC=CC=C3P([C@]45C[C@H]6C[C@H](C[C@H](C6)C5)C4)[C@]78C[C@H]9C[C@H](C[C@H](C9)C8)C7
InChI
1S/C30H42NOP.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-2-4-28(27(3-1)31-5-7-32-8-6-31)33(29-15-21-9-22(16-29)11-23(10-21)17-29)30-18-24-12-25(19-30)14-26(13-24)20-30;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h1-4,21-26H,5-20H2;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1/t21-,22+,23-,24-,25?,26?,29-,30-,33?;;;
chave InChI
VWMHZTMMTNRWLL-WPZLEGKQSA-M
Descrição geral
Aplicação
For general uses, product is also available in powdered form (900276 )
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)