Key Documents
93667
Millipore
Heptakis-(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
suitable for GC
Sinônimo(s):
2,3,6-Tri-O-benzoyl-β-cyclodextrin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C189H154O56
Número CAS:
Peso molecular:
3321.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
Ensaio
≥98.0% (TLC)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Outras notas
Chiral solvating agent for 1H-NMR spectroscopy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B.G.Uccello et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009-2009 (1998)