Documentos Principais
92784
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-Pentyn-1-yltrimethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
140.30
Beilstein:
1744218
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
p.e.
135 °C (lit.)
densidade
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Versatile derivative of 1-pentyne; SnCl4 and ZnCl2 catalyzed coupling with acetals; Reaction with allyl-zinc compounds to cyclopentenes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)