92267
3-Phenyllactic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
α-Hydroxyhydrocinnamic acid, β-Phenyllactic acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
chave InChI
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Enantioselectivity of lipase in transesterification
- Oxidation by glycolate oxidase and catalase
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)