Documentos Principais
91875
Sigma-Aldrich
Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
3,3,3-Trifluoropropyl-trichlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH2CH2SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
231.50
Beilstein:
1748876
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
p.e.
114 °C (lit.)
densidade
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3F3Si/c4-10(5,6)2-1-3(7,8)9/h1-2H2
chave InChI
WEUBQNJHVBMUMD-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)