91594
N1-Acetylsulfamethoxazole
analytical standard
Sinônimo(s):
N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)acetamide, N1-Acetyl-N1-(5-methyl-3-isoxazolyl)sulfanilamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1.0% water
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(S(=O)(N(C2=NOC(C)=C2)C(C)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15(9(2)16)20(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3
chave InChI
WOTJLXVSBKKTTH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)