Documentos Principais
91277
Supelco
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol
pharmaceutical impurity standard
Sinônimo(s):
Guaifenesin impurity D (PhEur), 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, NSC 142122
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20O5
Número CAS:
Peso molecular:
304.34
Beilstein:
2003232
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(COC1=C(OC)C=CC=C1)COC2=CC=CC=C2OC
InChI
1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3
chave InChI
SSNCGCIXFDVLFP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)