90961
3-Methylindole
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Methylindole, Skatole
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
265-266 °C (lit.)
pf
92-97 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6,10H,1H3
chave InChI
ZFRKQXVRDFCRJG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
for the quantification of the analyte in the following:
- Faeces intestinal contents, and bacterial cultures using gas chromatography with nitrogen-phosphorus detector (GC-NPD).[2]
- Adipose tissue of pigs using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection (RP-HPLC-UV).[3]
- Pit mud and baijiu (SAB) samples using gas chromatography-olfactometry (GC–MS/O) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS).[1]
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)