Documentos Principais
907553
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-(((tert-butyldimethylsilyl)oxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
Sinônimo(s):
Phenyl 6-O-tert-butyldimemthylsilyl-1-thio-α-D-mannoside
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.972,00
R$ 2.972,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.972,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H30O5SSi
Número CAS:
Peso molecular:
386.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
R$ 2.972,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95%
Formulário
chunks
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OC[C@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)Sc2ccccc2)(C(C)(C)C)(C)C
chave InChI
TWBUWRKSGDZICZ-UHDSXZAQSA-N
Aplicação
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-tert-butyldimethylsilyl protecting groups.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.