Documentos Principais
90615
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15N3 · 3HCl
Número CAS:
Peso molecular:
238.59
Beilstein:
5287631
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (AT)
pf
288 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
chave InChI
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)