90609
Vanillylidenacetone
analytical standard
Sinônimo(s):
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
AFWKBSMFXWNGRE-ONEGZZNKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)