90544
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 80 μm
Sinônimo(s):
2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
particles
suspension
concentração
10% (solids)
tamanho de partícula
80 μm std dev <3 μm, coeff var <2%
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)