Documentos Principais
90533
Supelco
(+)-Dihydrocinchonine
analytical standard
Sinônimo(s):
Hydrocinchonine, Dihydrocinchonine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H24N2O
Número CAS:
Peso molecular:
296.41
Beilstein:
4296749
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
95.0-105.0% (NT)
atividade óptica
[α]/D 197±4°, c = 0.25 in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
269-272 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H24N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h3-7,9,13-14,18-19,22H,2,8,10-12H2,1H3/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
chave InChI
WFJNHVWTKZUUTR-QAMTZSDWSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)