Documentos Principais
90373
Supelco
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxaldehyde
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,5-Dimethylpyrrole-3,4-dicarbaldehyde, 3,4-Diformyl-2,5-dimethylpyrrole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
118554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
Formulário
solid
qualidade
LiChropur
técnica(s)
HPLC: suitable
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C([H])=O)C(C([H])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-7(3-10)8(4-11)6(2)9-5/h3-4,9H,1-2H3
chave InChI
VJDZUXWJEWKBKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
suitable for derivatisation of amino acids
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)