Documentos
90267
Sigma-Aldrich
Lithium citrate tribasic solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Sinônimo(s):
Citric acid trilithium salt solution, Trilithium citrate solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Li3O7
Número CAS:
Peso molecular:
209.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
linha de produto
BioUltra
concentração
1.5 M in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-9.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
densidade
1.12 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.040
λ: 280 nm Amax: 0.016
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)