Documentos Principais
89936
Supelco
Carbofuran-3-hydroxy-(2,2-dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Carbofuran-3-hydroxy-d6
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.582,00
R$ 1.582,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.582,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D6H9NO4
Peso molecular:
243.29
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.582,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Carbofuran-3-hydroxy-(2,2-dimethyl-d6) ) is an isotope-labeled analog of the carbamate pesticide, carbofuran.[1]
Aplicação
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carbofuran-induced oxidative stress in mammalian brain
Rai, Devendra K and Sharma, Bechan
Molecular Biotechnology, 37(1), 66-66 (2007)