89933
Methamidophos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
O,S-Dimethyl phosphoramidothioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COP(N)(=O)SC
InChI
1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
chave InChI
NNKVPIKMPCQWCG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
413.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
212 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.