89902
p-Toluic acid
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-Methylbenzoic acid
About This Item
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (GC)
p.e.
274-275 °C (lit.)
pf
177-180 °C (lit.)
177-182 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
357.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
181 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)