89505
mono-Benzyl phthalate
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1-(phenylmethyl) ester, Phthalic acid monobenzyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
pf
103-108 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=C(C(OCC2=CC=CC=C2)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-14(17)12-8-4-5-9-13(12)15(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,17)
chave InChI
XIKIUQUXDNHBFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- River water samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?