Documentos Principais
88122
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium perchlorate
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
N,N,N-Tripropyl-1-propanaminium perchlorate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)4N(ClO4)
Número CAS:
Peso molecular:
285.81
Beilstein:
3639544
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
238-242 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Aplicação
Investigations of:
  • The liquid junction potential between different solvents
  • The effect of cathode potential on electrochemical polymerization mechanism and physiochemical properties of styrene-Me methacrylate copolymers
Used in electrochemical:
  • Oxidation kinetics of ferrocene at platinum in MeCN containing tetraalkylammonium perchlorate using chronoamperometry or voltammetry
  • Reduction of methylbenzyl chloride on mercury
  • Impedance spectroscopy
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)