Documentos Principais
87795
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetramethyl-2-cyclopentenone
technical, cis+trans, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Beilstein:
2324088
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.476
densidade
0.927 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1C(C)C(=O)C(C)=C1C
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)