Documentos
87309
Sigma-Aldrich
Tetrahexylammonium nitrate
puriss., ≥99.0% (NT)
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)5]4N(NO3)
Número CAS:
Peso molecular:
416.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (NT)
pf
62-65 °C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]N(=O)=O.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Aplicação
Ionic liquid at ambient temperature
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)