Documentos Principais
87254
Supelco
Tetraethylphosphonium tetrafluoroborate
Selectophore, ≥98.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)4P(BF4)
Número CAS:
Peso molecular:
234.02
Beilstein:
3730026
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
Ensaio
≥98.0% (T)
≥98.0%
pf
300-302 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
Outras notas
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)