Documentos Principais
87180
Sigma-Aldrich
5-(Tetradecanoylamino)fluorescein
for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Tetradecanoyl-fluoresceinamine isomerI
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H39NO6
Número CAS:
Peso molecular:
557.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
for fluorescence
Ensaio
≥95% (HPLC)
pf
185-190 °C (dec.)
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
Outras notas
Fluorescent enhancer in chemiluminescent determination of serum alkaline phosphatase
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Girotti et al.
Analytical Letters, 27, 323-323 (1994)